주요 문서
27157
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 15 mm × 0.010 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE liner
white PTFE
설명
Oversized for better sealing ability.
포장
pkg of 100 ea
직경 × 두께
15 mm × 0.010 in.
호환성
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)