주요 문서
27133
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 9 mm × 0.010 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE liner
white PTFE
설명
Oversized for better sealing ability.
포장
pkg of 100 ea
직경 × 두께
9 mm × 0.010 in.
호환성
for use with 2 mL vial, standard opening
for use with 2 mL vial - standard opening
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
It may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)