주요 문서
23703-U
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 60 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 144 ea
동의어(들):
Clear glass screw top vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
Agency
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
규정 준수
suitable for FDA C-010.02
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 144 ea
O.D. × H
27.5 mm × 140 mm
용적
60 mL
피팅
thread for 24-400
응용 분야
PFAS testing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)