주요 문서
27182
Supelco
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400
동의어(들):
PK100 40ML AMBER VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
특징
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
29 mm × 82 mm
용적
40 mL
피팅
thread for 24-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)