주요 문서
23206
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
동의어(들):
VIAL RACK,40ML EPA VIAL, 5/CS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
red polypropylene rack
특징
positions 50 vials per rack
포장
pkg of 5 ea
래크(rack) 길이 × 너비 × 높이
336 mm × 175 mm × 30 mm
웰 개방부
30.0 mm
호환성
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)