주요 문서
23238
Supelco
Screw cap
black phenolic hole cap (with polyseal liner), thread for 20-400, pkg of 144 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
black phenolic hole cap (with polyseal liner)
포장
pkg of 144 ea
피팅
thread for 20-400
호환성
for use with 30 mL (32 × 80 mm) ~ For Bottle (Volume and Dimensions): 60 mL (38 × 95 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw caps are available as hole caps for use with sealing septa. Black phenolic hole cap (with polyseal liner, thread 20-400) can withstand a temperature of 149°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)