주요 문서
23204-U
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack), well opening 9.5 mm, pkg of 5 ea
동의어(들):
VIAL RACK,8MM VIALS, 5/CS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
red polypropylene rack
특징
positions 96 (vials per rack)
포장
pkg of 5 ea
래크(rack) 길이 × 너비 × 높이
183 mm × 125 mm × 23 mm
웰 개방부
9.5 mm
호환성
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)