주요 문서
M1901
Supelco
Liquid scintillation vials, glass
volume 6 mL, Minivial, vial size 17 mm × 58 mm , with cap, Cap: 15mm urea with metal foil liner., pkg of 1000 ea
동의어(들):
Glass Scintillation Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
material
glass vial
metal foil liner
Quality Level
특징
closure type white urea cap
포장
pkg of 1000 ea
바이알 크기
17 mm × 58 mm , with cap
용적
6 mL
피팅
thread for 15-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
포장
Vials are shrink-wrapped, 200 per tray.
Caps are packed in a separate tray.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)