주요 문서
Z291994
Supelco
WISP 96-position autosampler vials
volume 1 mL, clear glass vial, pkg of 250 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
low-density polyethylene closure
특징
closure type polyethylene cap
포장
pkg of 250 ea
O.D. × H
8 mm × 40 mm
용적
1 mL
피팅
plug for 8 mm
일반 설명
8 × 40mm, 1mL vol. Constructed of clear borosilicate glass. Vials come with LDPE snap-plug caps.
법적 정보
WISP is a trademark of Waters
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)