추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
CARB 1004
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type calibration
포장
ampule of 1 mL
농도
3 μg/mL in acetonitrile (as aldehydes & ketones)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
13 analytes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
모두 보기 (13)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
42.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
6.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.