주요 문서
W431433
Sigma-Aldrich
Phenethyl decanoate
≥95%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
276.41
FEMA Number:
4314
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.685
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Quality Level
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
honey; floral; sweet
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)