생물학적 소스
Vitis vinifera
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
natural
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
refractive index
n20/D 1.428
density
0.870 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; wine-like
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
제조 메모
Extraction method: steam distillation
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66.7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter