주요 문서
W460955
Sigma-Aldrich
Guaiacol propionate
≥95%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
FEMA Number:
4609
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.943
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
nutty; fruity; vanilla
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
190.0 °F
Flash Point (°C)
87.78 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)