주요 문서
W238007
Sigma-Aldrich
L-Dihydrocarvyl acetate
mixture of isomers, ≥95%
동의어(들):
(−)-Dihydrocarvyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
FEMA Number:
2380
Beilstein:
2443836
EC Number:
유럽평의회 번호:
2064
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.216
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
광학 활성
[α]/D ≤55°, neat
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
medicinal; minty; floral; sweet
SMILES string
CC1CCC(CC1OC(C)=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h9,11-12H,1,5-7H2,2-4H3
InChI key
TUSIZTVSUSBSQI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)