W224707
L-Carveol, mixture of cis and trans
≥95%, FG
동의어(들):
(−)-Carveol, mixture of isomers, p-Mentha-6,8-dien-2-ol
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
광학 활성
[α]22/D −115°, c = 1 in chloroform
구성
contains IFRA restricted Carvone
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
226-227 °C/751 mmHg (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
carvone
감각 수용성의
minty; herbaceous
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3/t9-,10?/m1/s1
InChI key
BAVONGHXFVOKBV-YHMJZVADSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter