주요 문서
W420301
Sigma-Aldrich
Prenyl benzoate
≥98%, FG
동의어(들):
3-Methyl-2-butenyl benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
FEMA Number:
4203
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.693
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
chocolate; balsamic; fruity
SMILES string
C\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,9H2,1-2H3
InChI key
INVWRXWYYVMFQC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)