주요 문서
W464755
Sigma-Aldrich
Geranium thiazole
≥98%, FG
동의어(들):
4,5-Dimethyl-2-isobutyl thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H15NS
CAS Number:
Molecular Weight:
169.29
FEMA Number:
4647
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
15.078
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
geranium; green; nutty; vegetable; earthy
SMILES string
CC(C)Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C9H15NS/c1-6(2)5-9-10-7(3)8(4)11-9/h6H,5H2,1-4H3
InChI key
NSVPHVLZAKJSGV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)