주요 문서
W478515
Sigma-Aldrich
2-Octyl-2-dodecenal
mixture of cis and trans, 94%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H38O
CAS Number:
Molecular Weight:
294.52
FEMA Number:
4785
UNSPSC 코드:
12164502
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
94%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
waxy
SMILES string
O=C\C(=C/CCCCCCCCC)\CCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h18-19H,3-17H2,1-2H3/b20-18-
InChI key
WLUZPPJJEOWTBI-ZZEZOPTASA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)