생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Kosher
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
bacon; meaty; smoky
SMILES string
S1C(SC(NC1CC(C)C)CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C15H31NS2/c1-10(2)7-13-16-14(8-11(3)4)18-15(17-13)9-12(5)6/h10-16H,7-9H2,1-6H3
InChI key
RQGPQWUKHADVPF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.