주요 문서
W218901
Sigma-Aldrich
Isobutyl isobutyrate
≥97%
동의어(들):
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
FEMA Number:
2189
Beilstein:
1701355
EC Number:
유럽평의회 번호:
292
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.417
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
vapor pressure
1 mmHg ( 39.9 °C)
분석
≥97%
autoignition temp.
810 °F
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
density
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
ethereal; fruity
SMILES string
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)