W263303
(R)-(+)-Limonene
≥93%
동의어(들):
(R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
분석
≥93%
광학 활성
[α]20/D +120°, neat
expl. lim.
6.1 %
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
orange; citrus; sweet
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
Chromatograms
suitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.