주요 문서
Z284742
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel
capacity 60 mL, tube L 132 mm, thread size 38-430
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
fritted
제조업체/상표
Aldrich
용량
60 mL
나사산 크기
38-430
튜브 길이
132 mm
공극 크기
25—50 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Funnel has screw-cap with PTFE liner, 25 to 50μm glass frit, and 5mm outlet tube fitting with a PP cap. Designed for use in combinatorial chemistry.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
교환용 부품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)