material
fritted
조인트
joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Aldrich
용량
2 L
직경 × 높이
130 mm × 370 mm
디스크 직경
120 mm
필터 직경
120 mm
프릿(frit) 직경
120 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.