주요 문서
Z284777
Sigma-Aldrich
Screw-caps for Aldrich® fritted filter funnel
thread size 38-430
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.24
포장
pkg of 10 ea
나사산 크기
38-430
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Black plastic with PTFE liner.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)