주요 문서
Z173169
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk filter tube
capacity 75 mL, porosity 25-50 μm, male Joints: ST/NS 14/20 (2), female Joints: ST/NS 14/20 (2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
colorless tube
round bottom
조인트
female Joints: ST/NS14/20 (2)
male Joints: ST/NS14/20 (2)
무균
non-sterile
특징
graduations: no
용량
75 mL
공극 크기
25-50 μm porosity
결합 유형
non-treated surface
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)