주요 문서
SYNF973024M
Synthware filter funnel with glass stopcocks
60 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium
동의어(들):
Synthware 973024, fritted disc funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.51
material
fritted
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F973024M
capacity × diam.
60 mL
디스크 직경
30 mm
필터 직경
30 mm
공극 크기
10-15 μm
용량
60 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With two 2 mm glass stopcocks
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)