주요 문서
SYNF973024C
Synthware filter funnel with glass stopcocks
60 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: coarse
동의어(들):
Synthware F973024C, fritted disc funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F973024C
용량
60 mL
60 mL
공극 크기
40-60 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With two 2 mm glass stopcocks
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)