주요 문서
SYNF374200M
Synthware filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
200 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
동의어(들):
Synthware F374200M, filter funnels with fritted disc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F374200M
용량
200 mL
200 mL
디스크 직경
40 mm
필터 직경
40 mm
공극 크기
10-15 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a 0-4 mm high vacuum valve and a 2 mm glass stopcock having constant pressure retention device.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)