파라미터
>5 psi pressure
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Aldrich SAFE-PURGE™ valves provide for safe, high-performance operation. Both the manual and automatic spring-loaded styles feature a durable PTFE metering valve.
- Quick and efficient purging of reaction vessel which conserves expensive purge gases
- Safely vents toxic gases from built-in oil bubbler
Used with purge gas pressure greater than 5 psi. Should any oil pass the check valve, the spring-loaded plug will prevent any oil or air from entering the system.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SAFE-PURGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.