파라미터
5-50 psi pressure
관련 카테고리
일반 설명
Automatic, adjustable pressure relief valve is for use on apparatus where internal pressure build-up is a concern. Can be mounted into a vacuum rack to allow rapid purging of an inert gas without damage to system. Also useful for freezing applications. Two-piece PTFE plug with Viton® O-ring and SS spring is adjustable for pressures of 5 to 50 psi. The tension on the spring determines the amount of pressure needed to force the lower part of the two-piece PTFE valve plug to open.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.