주요 문서
Z405663
J. Young needle valve
PTFE, side arm O.D. 7 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40141602
NACRES:
NB.79
material
PTFE
제조업체/상표
J. Young
사이드암 O.D.
7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
• PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
• PTFE needle shut-off point
• Calibrated barrel indicates flow and facilitates reproducibility
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)