주요 문서
Z405698
J. Young general-purpose stopcock
right angle, PTFE, side arm O.D. 8 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
material
PTFE
제조업체/상표
J. Young
사이드암 O.D.
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Grease-free PTFE stopcock
  • Temp. range: -18 to 60°C
  • 0 to 5 mm flow cross-section
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)