주요 문서
Z202789
Sigma-Aldrich
Aldrich® adjustable rapid-purge valve
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40141600
NACRES:
NB.79
관련 카테고리
일반 설명
Designed for mounting anywhere in a vacuum system. Use for purging evacuated apparatus with inert gas. Two-piece PTFE plug with Viton® O-ring and SS spring is adjustable for pressures of 5 to 35 psi.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)