주요 문서
SYNA702440
Synthware straight vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A702440, flow control adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
male joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A702440
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. PTFE stopcock has a bore of 2mm. With standard taper inner joint.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)