주요 문서
SYNA381922
Synthware 90 degree vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware A381922, adapter, vacuum adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
male joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A381922
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With 8 mm or 10 mm O.D. hose connection and 2 mm PTFE stopcock.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)