주요 문서
SYNA381410
Synthware vacuum adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/10
동의어(들):
Synthware A381410, glass adapter with stopcock
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS14/10
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
A381410
관련 카테고리
일반 설명
Synthware vacuum adapter with PTFE stopcock for microscale applications. Hose connection is 8 mm O.D. and joint is 14/10. Stopcock bore is 2 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)