주요 문서
W393011
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl isovalerate
≥95%, FG
동의어(들):
2-Hexenyl 3-methylbutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.28
FEMA Number:
3930
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.399
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Quality Level
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; banana; grape; green; waxy; pear
SMILES string
CCC\C=C\COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6+
InChI key
SAVRWHQEMHIAEB-VOTSOKGWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)