주요 문서
W393411
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl pyruvate
≥93%
동의어(들):
3-Hexenyl 2-oxopropanoate, (Z)-3-Hexen-1-yl pyruvate, (Z)-3-Hexenyl 2-oxopropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
FEMA Number:
3934
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.565
NACRES:
NA.21
규정 준수
FDA 21 CFR 117
Quality Level
분석
≥93%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
banana; cucumber; green; melon; oily
SMILES string
CC\C=C/CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI key
LKNXTZXOBHAYSR-PLNGDYQASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)