주요 문서
W403622
Sigma-Aldrich
cis-4-Dodecenal
≥94%, stabilized, FG
동의어(들):
(Z)-4-Dodecenal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
182.30
FEMA Number:
4036
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
05.220
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥94%
포함
synthetic α-tocopherol as stabilizer
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
citrus; waxy; fruity
SMILES string
O=CCCC=CCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-9,12H,2-7,10-11H2,1H3
InChI key
MMCDSVCBSAMNPL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)