주요 문서
W340210
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl butyrate
natural, ≥95%, FG
동의어(들):
(Z)-3-hexen-1-yl butyrate, Leaf butyrate, [(Z)-hex-3-enyl] butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
FEMA Number:
3402
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.270
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Kosher
natural
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
96 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fresh; green; vegetable; fruity
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5-
InChI key
ZCHOPXVYTWUHDS-WAYWQWQTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lorenzo Boggia et al.
BMC plant biology, 15, 102-102 (2015-04-19)
The dynamics of plant volatile (PV) emission, and the relationship between damaged area and biosynthesis of bioactive molecules in plant-insect interactions, remain open questions. Direct Contact-Sorptive Tape Extraction (DC-STE) is a sorption sampling technique employing non adhesive polydimethylsiloxane tapes, which