주요 문서
W349100
Sigma-Aldrich
2-Ethylfenchol
≥97%, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
182.30
FEMA Number:
3491
Beilstein:
3044187
EC Number:
유럽평의회 번호:
10208
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.095
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
분석
≥97%
광학 활성
[α]20/D −12°, c = 1.5 in ethanol
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
105 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
earthy
SMILES string
CCC1(O)C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H22O/c1-5-12(13)10(2,3)9-6-7-11(12,4)8-9/h9,13H,5-8H2,1-4H3/t9-,11+,12?/m1/s1
InChI key
KIPCKEJKGCXRGA-BVAQLPTGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
2-Ethylfenchol is a tertiary alcohol that produces an earthy odor similar to geosmin.
생화학적/생리학적 작용
Taste at 10 ppm
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Synthesis of new earthy odorants.
Finato B, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(5), 857-859 (1992)
Tertiary alcohols with earthy odor.
Napolitano E, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2806-2809 (1996)
Odor similarities in structurally related odorants.
Polak E, et al.
Chemical Senses, 3(4), 369-380 (1978)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 57-57 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)