Altri sieri
Grazie alla presenza di fattori di crescita, ormoni, fattori di adesione, sostanze tampone ed elementi nutritivi in tracce, il siero è un supplemento molto richiesto per i terreni di coltura. Sebbene il siero fetale bovino (FBS) sia quello più comunemente utilizzato per arricchire i terreni di coltura, molti altri sieri animali possono essere utilizzati come supplementi per le colture cellulari e in applicazioni specie-specifiche.
I sieri animali sono utilizzati frequentemente in tecniche di immunorilevazione, come il Western blot e l’immunoistochimica, in cui si impiegano gli anticorpi per legare e individuare proteine target presenti sulle membrane o nei tessuti. Prima dell’incubazione con l’anticorpo, i campioni sono incubati con il siero animale per bloccare legami aspecifici e incrementare il rapporto segnale/rumore durante la rilevazione.
Sieri di vitello neonato e di bovino adulto
Il siero di vitello neonato può rappresentare un’alternativa economicamente vantaggiosa all’FBS per numerose applicazioni delle colture cellulari e nei casi in cui un basso titolo anticorpale non produce effetti sulle cellule. Anche il siero di bovino adulto può essere utilizzato come supplemento nei terreni di coltura basali per stimolare la crescita e la proliferazione delle cellule. Scegli tra
- siero addizionato di ferro da vitelli nutriti con latte artificiale
- siero di vitello proveniente dagli Stati Uniti o dalla Nuova Zelanda
- siero di bovino adulto (ABS) proveniente dagli Stati Uniti
Sieri di altre specie animali
Oltre al siero bovino, si possono utilizzare sieri di altre specie come alternativa più economica per la supplementazione di terreni basali di coltura o per altre applicazioni. I sieri di origine equina e suina, ad esempio, sono stati utilizzati nella produzione di vaccini ad uso umano e veterinario. I sieri animali sono spesso impiegati in protocolli di immunorilevazione, come l’IHC, l’ICC e il Western blot, per bloccare legami aspecifici.
Offriamo sieri di diverse specie, tra cui:
- pollo
- suino (maiale)
- caprino (capra)
- equino (cavallo)
- ovino (pecora)
- oca
- coniglio
- porcellino d’India
- ratto
- topo
Sono
disponibili sieri contenenti il sistema del complemento da:
- coniglio
- porcellino d’India
- topo
Products
Risorse sui prodotti
Articolo: Principi fondamentali del siero fetale bovino
Articolo: Procedure e protocolli per le colture di cellule staminali embrionali di topo
Articolo: Protocolli per le colture di cellule staminali mesenchimali
Articolo: Protocollo per la trasduzione lentivirale
Articolo: Subcultura di linee cellulari adese
Articolo: Protocollo di colture cellulari n° 4: subcultura di linee cellulari semi-adese
Articolo: Protocollo di colture cellulari n° 10: ricerca della contaminazione da micoplasmi mediante colorazione di Hoechst del DNA
Brochure: Cell Culture Manual
Articolo: FAQ sul siero per le colture di cellule e tessuti