Merck
Cellule staminali
Cellule ES umane H9 cresciute su terreno PluriSTEM™ per 22 passaggi con feeding 3 giorni a settimana esprimono alti livelli di fosfatasi alcalina
Le cellule staminali hanno la capacità unica di autorinnovarsi o di differenziarsi in vari tipi di cellule in risposta a determinati segnali. Queste proprietà consentono alle cellule staminali di riparare, sostituire e rigenerare i tessuti; per questo le cellule staminali umane sono di particolare interesse per la ricerca medica. Le cellule staminali embrionali hanno la capacità di differenziarsi in un maggior numero di tipi cellulari rispetto alle cellule staminali adulte. In vivo la differenziazione è stimolata da diversi fattori, alcuni dei quali possono essere riprodotti in vitro. Le cellule staminali richiedono l'uso di terreni di coltura e reagenti specifici. Poiché terreni non ottimali possono modificare il loro potenziale di differenziazione, è fondamentale scegliere fin dall’inizio gli opportuni terreni e reagenti validati per l'impiego con le cellule staminali. Le cellule staminali possono essere coltivate come qualsiasi altra linea cellulare, a condizione che vengano impiegati terreni e reagenti idonei e vengano rispettate le condizioni necessarie per la loro coltura. Alcune linee di cellule staminali sono immortali e possono essere coltivate per un tempo indefinito in laboratorio. È quindi fondamentale considerare anche queste caratteristiche prima di iniziare a coltivarle.
Colorazione fluorescente di cellule mesenchimali per immunocitochimica
I recenti progressi nel campo della ricerca sulle cellule staminali sono dovuti all'avvento del sistema di editing genomico CRISPR e di tecniche d'avanguardia per le colture cellulari 3D. Questi protocolli, come i metodi per la coltura di organoidi, hanno fornito modelli cellulari in vitro di "malattia in provetta" maggiormente predittivi. Grazie alla nostra competenza con le cellule staminali e con le tecnologie di editing genetico CRISPR e ZFN, siamo in grado di offrire nuove linee di cellule staminali, terreni ottimizzati e kit innovativi per tutte le aree della biologia delle cellule staminali, compresa la coltura di cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) e di cellule neurali, mesenchimali ed ematopoietiche.
Oltre a un'ampia gamma di cellule staminali pronte per l’uso, di terreni di coltura privi di siero e di soluzioni per colture 3D, con i nostri servizi Cell Design Studio offriamo linee di cellule staminali ingegnerizzate “su misura”. Scegli il tuo host o la linea iPSC preferita e lascia che il nostro team di esperti elimini, modifichi o inserisca il tuo gene di interesse.
Le cellule staminali pluripotenti, comprese le cellule staminali embrionali (cellule ES) e le cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC), hanno la capacità di dare origine a una progenie differenziata rappresentativa di tutti e tre gli strati germinali (ectoderma, endoderma e mesoderma). La capacità di espandere le cellule pluripotenti in vitro e di sottoporle a differenziazione diretta per produrre tipi cellulari specifici è fondamentale per lo sviluppo di terapie cellulari con la finalità di sostituire o ripristinare un tessuto danneggiato da malattie o lesioni.
Per supportare il tuo lavoro con le cellule iPS offriamo un'ampia gamma di strumenti: kit di riprogrammazione, terreni e reagenti di coltura, strumenti di caratterizzazione e terreni per la differenziazione delle cellule iPS.
Cellule staminali pluripotenti
Siamo orgogliosi di offrire linee cellulari della European Bank of Induced Pluripotent Stem Cells (EBISC) per mettere a disposizione dei ricercatori quasi 800 linee cellulari iPS umane derivate da pazienti per "disease modeling". Questo portfolio è un'estensione della nostra partnership con il Public Health England, distributore della European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC) (ECACC). Offriamo una gamma completa di soluzioni per lavorare con le iPSC, inclusi nuovi kit di riprogrammazione, terreni di coltura per le iPSC, anticorpi e kit di caratterizzazione per le cellule staminali.
Cellule staminali neurali
Offriamo una varietà di linee proprietarie di cellule staminali neurali (NSC) umane derivate da varie fonti, tra cui iPSC, cellule staminali fetali ed embrionali. Tutte le linee NSC sono fornite con terreni privi di siero e reagenti ottimizzati per garantirne una corretta espansione. I terreni specifici per NSC garantiscono un'adeguata differenziazione; inoltre, sono disponibili strumenti per la successiva caratterizzazione delle NSC.
Cellule staminali mesenchimali
Le cellule staminali mesenchimali (MSC) umane sono cellule staminali adulte multipotenti con capacità di differenziazione multilignaggio, che danno origine a diversi fenotipi mesenchimali come osteoblasti (osso), adipociti (tessuto adiposo) e condrociti (cartilagine). La loro capacità di autorinnovarsi per lunghi periodi di tempo e di differenziarsi in cellule specializzate ha fatto aumentare l'interesse per la biologia delle colture di MSC, in particolare per il loro potenziale terapeutico per diverse malattie. La nostra gamma completa di strumenti e tecnologie per la coltura di cellule staminali mesenchimali comprende linee di MSC a basso numero di passaggi ottenute da vari tessuti, terreni ottimizzati per l’espansione e la differenziazione e un'ampia gamma di anticorpi e coloranti cellulari specifici per le MSC.
Cellule feeder MEF
Molti protocolli di coltura di cellule staminali embrionali (ES) si basano sull'uso di un monostrato di fibroblasti embrionali di topo primari (cellule feeder MEF). Le cellule MEF secernono nel terreno diversi fattori di crescita che aiutano a mantenere la pluripotenza e forniscono una matrice cellulare all'interno della quale le cellule ES possono crescere. Le cellule feeder di topo EmbryoMax™ PMEF forniscono ai ricercatori una comoda soluzione per la coltura delle cellule ES, evitando di isolare e preparare da sé le cellule feeder.
Colture di cellule staminali embrionali di topo
Modelli murini transgenici
Le tecnologie transgeniche e di knockout genico sono potenti strumenti per lo studio della funzione dei geni. Uno dei principali metodi per la creazione di topi transgenici e knockout prevede l'introduzione di cellule staminali embrionali geneticamente modificate in embrioni di topo nelle fasi di sviluppo iniziali mediante iniezione di blastocisti o tecniche di aggregazione. Questi metodi portano alla generazione di una progenie chimerica; se le cellule ES contribuiscono alla linea germinale, la modificazione genetica può essere trasmessa alle generazioni successive.
Offriamo un'ampia gamma di strumenti e tecnologie per la coltura di cellule staminali embrionali di topo, tra cui il supplemento ESGRO®/mLif e i terreni ESGRO® completo e ESGRO®-2i per colture in assenza di siero e di cellule feeder. Il nostro portfolio comprende terreni per embrioni di topo e cellule feeder MEF per lo stoccaggio, il trasferimento e l'espansione di embrioni di topo utilizzati per creare modelli di topi transgenici.
Supplemento ESGRO Mouse LIF per colture di cellule staminali di topo
Da oltre un decennio, i ricercatori fanno affidamento al supplemento ESGRO ® mouse LIF per il mantenimento della pluripotenza delle loro linee di cellule ES di topo. Le caratteristiche del supplemento ESGRO® mLIF, lo standard di riferimento per la coltura di cellule staminali indifferenziate di topo, sono:
  • costante inibizione della differenziazione delle cellule ES
  • comodo formato, in unità attive/mL
  • nessuna variazione tra i diversi batch
  • flessibilità: supporta la coltura cellulare con o senza feeder
Terreni e supplementi privi di siero per cellule staminali
Tradizionalmente, il siero fetale bovino (FBS) è il supplemento d'elezione per la coltura in vitro di cellule di mammifero, comprese le cellule staminali. Tuttavia, a causa della composizione indefinita del FBS, per gli studi sulle cellule staminali i ricercatori sono passati a terreni e supplementi dalla composizione chimica nota, privi di siero e xeno (xeno-free). I vantaggi dei terreni privi di siero includono:
  • uniformità: la composizione nota dei terreni garantisce l’uniformità dei diversi lotti
  • prestazioni: l'elevata attività biologica dei componenti assicura prestazioni superiori
  • tracciabilità: l’assenza di componenti di origine animale garantisce la conformità alle normative internazionali
  • disponibilità: fornitura e prezzo stabili
Offriamo terreni proprietari privi di siero pronti all’uso per diversi tipi di cellule staminali, tra cui le cellule staminali umane ES/iPS, neurali (NSC), mesenchimali (MSC) ed ematopoietiche (HSC). Le prestazioni e l’uniformità dei terreni è garantita da rigorosi controlli di qualità.
I terreni e le citochine Stemline™ (prodotti nel rispetto delle cGMP) sono ottimizzati per l'espansione e la maturazione di diversi tipi di cellule staminali adulte in contesti clinici e produttivi. I prodotti Stemline™ sono
  • prodotti secondo le GMP
  • privi di siero e xeno-free
  • caratterizzati da prestazioni validate e testate per ogni lotto
  • validati dal punto di vista dell’uniformità
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing