Colture di cellule di mammifero
La coltura di cellule di mammifero è un importante strumento per applicazioni di ricerca, cliniche e farmaceutiche. Le cellule isolate dai tessuti animali possono essere espanse in coltura per ricerche di biologia cellulare e per lo studio di varie malattie; vengono inoltre utilizzate per la produzione di anticorpi, proteine e vaccini. Le linee cellulari mammifere immortalizzate possono essere coltivate in vitro per periodi prolungati e vengono comunemente usate come sistema modello semplice per lo studio di meccanismi biologici complessi.
Categorie in evidenza
Offriamo linee cellulari autenticate e prive di contaminanti, molte delle quali in collaborazione con ECACC, risorse essenziali per la produzione di proteine, anticorpi, virus e vaccini.
Offriamo un'ampia collezione di cellule primarie tra cui cellule del sangue, xenotrapianti da paziente ed epatociti, essenziali per lo screening di farmaci e gli studi ADME/Tox.
Scegliete tra un'intera gamma di formulazioni di terreni ottimizzate, tra le quali DMEM, RPMI-1640 e terreni senza siero.
Crescita delle cellule di mammifero in vitro
La crescita cellulare richiede una complessa miscela di nutrienti tra cui zuccheri, amminoacidi, albumina, vitamine, minerali e fattori di crescita. Questi nutrienti essenziali per la coltura delle cellule di mammifero vengono forniti in vitro dai terreni di coltura. Le colture di cellule di mammifero vengono coltivate in incubatori che forniscono un ambiente sterile, con temperatura ottimale (37 ° C) e con il 5% di CO2, per mantenere i livelli di pH simili a quelli del sangue dei mammiferi.
Ad eccezione di alcuni tipi di cellule del sangue che possono essere coltivate in sospensione la maggior parte delle cellule derivate da tessuti di mammifero richiede l'adesione a una superficie per una corretta divisione e crescita cellulare. Le superfici per le colture cellulari sono costituite da fiasche, piastre e filtri in polistirene o vetro trattati, adatti all'adesione cellulare. L'adesione cellulare può essere facilitata utilizzando polimeri sintetici come la poli-D-lisina (PDL) e proteine della matrice extracellulare come il collagene che forniscono una struttura di attacco per l'adesione.
Tecniche per la coltura di cellule di mammifero
Le cellule coltivate in vitrodevono essere coltivate in condizioni di sterilità al fine di prevenire eventuali contaminazioni. Le colture di cellule di mammifero richiedono la propagazione o la subcoltura, il che significa che le cellule, una volta raggiunta la confluenza, vanno diluite e rifornite di nuovo terreno perché vengano loro garantite la salute e la propagazione. Le colture di cellule aderenti per essere propagate devono essere dissociate dalle superfici di coltura, con metodi enzimatici, come la tripsinizzazione, o meccanici, come la raschiatura, per essere poi trasferite in nuove fiasche o piastre di coltura a cui potranno nuovamente aderire. I metodi di conteggio delle cellule utilizzano emocitometri o contatori cellulari automatizzati che valutano la vitalità cellulare e aiutano a determinare le densità di semina adeguata per la semplice propagazione o per le successive applicazioni. Le cellule coltivate possono essere crioconservate in azoto liquido come aliquote stock congelate che potranno essere scongelate quando necessarie.
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli tecnici correlati
- Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
- Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
- A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.
- 16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
- 3D neurosphere culture protocol to expand human U-87 MG glioblastoma cells in serum-free/xeno-free stem cell culture media. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com.
- Visualizza tutto (121)
Protocolli correlati
- Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs
- This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
- Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
- Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
- Visualizza tutto (35)
Per consultare altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email custserv@sial.com