Siero umano
Il siero è il fluido che resta una volta rimossi dal plasma i fattori della coagulazione. Comunemente utilizzato come supplemento dei terreni di coltura, il siero fornisce un mix di ormoni, fattori di crescita e di adesione, agenti tampone e componenti nutritivi. Alcuni studi hanno evidenziato che il siero umano è più adatto del FBS per alcune applicazioni delle colture cellulari umane, ad esempio gli studi di invasione cellulare e la formazione di sferoidi. Il nostro siero umano per colture cellulari viene testato per la presenza di virus, batteri, emoglobina, tossine e poi filtrato in serie in condizioni di sterilità.
Siero umano AB
Il siero umano AB è utilizzato per la colture di linee cellulari umane, incluse le staminali. Il siero umano AB può essere preparato da sangue intero lasciato coagulare naturalmente. Questa è la tipologia utilizzata più frequentemente, poiché contiene più fattori di crescita. Tuttavia, il siero umano AB può anche essere ottenuto dal plasma: dal sangue intero, trattato in modo tale da prevenire la coagulazione, si separa il plasma, lo si tratta con calcio per attivare la cascata della coagulazione e lo si centrifuga per estrarre il siero. Questo preparato viene utilizzato nei test sui fattori di crescita. Il siero umano AB inattivato al calore è disponibile in entrambe le versioni.
Siero umano inattivato al calore
Il siero adulto contiene il complemento che può essere nocivo per alcune cellule o esercitare effetti deleteri sui saggi immunologici. Per inattivare il complemento, si tratta il siero termicamente; il siero così inattivato viene prevalentemente utilizzato per la colture di cellule emopoietiche o per eseguire saggi immunologici, come la reazione linfocitaria mista o i saggi di neutralizzazione. Offriamo siero umano AB inattivato al calore sia da plasma, sia da sangue intero coagulato.
Siero umano privo di proteine del complemento
È anche disponibile siero umano privo di specifiche proteine del complemento, preparato mediante immunoassorbimento. Per i dosaggi del complemento, offriamo siero di porcellino d'India privo di complemento C4 e siero umano privo delle seguenti proteine del complemento:
|
|
La nostra offerta completa include anche le diverse proteine del complemento isolate da siero.
Applicazioni del siero umano
Il siero umano da donatori di sangue di tipo AB manca di anticorpi specifici per gli antigeni di tipo A e B, il che lo rende adatto per i trapianti e per le terapie cellulari. Altre applicazioni biotecnologiche e biofarmaceutiche includono l’ingegneria tissutale e l’espansione delle cellule staminali mesenchimali da tessuto adiposo o di cellule stromali mesenchimali da midollo osseo umano. Inoltre, il siero AB è essenziale per l'espansione delle cellule NK derivate da sangue periferico e per migliorare la coltura di isole pancreatiche pre-trapianto.