Merck
Ormoni
I supplementi ormonali di grado "per colture cellulari" promuovono la crescita e la proliferazione delle cellule in coltura.
Le cellule in coltura necessitano dell’aggiunta di nutrienti per crescere e differenziarsi. Nei terreni di coltura per cellule di mammifero il pH, i sali, i carboidrati, gli amminoacidi, le vitamine, gli acidi grassi, i lipidi, i fattori di crescita, gli ormoni, gli elementi in tracce e il siero devono essere in equilibrio tra loro. Gli ormoni promuovono la crescita cellulare e agiscono in modo specifico per i diversi tipi cellulari. Alcune cellule hanno bisogno di supplementi ormonali per crescere in coltura in vitro .
Supplementi ormonali di grado "per colture cellulari"
  • Il desametasone è utilizzato nelle colture cellulari per studiare l’apoptosi, i pathway di segnalazione cellulare, la differenziazione e l’espressione genica.
  • L’eritropoietina promuove la proliferazione, la differenziazione e la sopravvivenza dei progenitori eritroidi.
  • Il β-estradiolo è utilizzato per studiare la differenziazione e la trasformazione cellulare. Questo ormone è stato impiegato anche per coltivare cellule di tumore mammario e ovociti.
  • Il glucagone è un ormone peptidico impiegato come supplemento in alcune applicazioni delle colture cellulari e dei modelli animali, per esempio per misurare la risposta al glucagone nei topi.
  • L’idrocortisone può essere utilizzato per alcune applicazioni delle colture di cellule epiteliali ed endoteliali adese.
  • L’insulina è un ormone peptidico impiegato come fattore di crescita in molti sistemi di coltura di cellule di mammifero.
  • Il progesterone è stato utilizzato come ormone promotore della crescita nelle colture di cellule epiteliali.
  • La prostaglandina E1 e la E2 sono ormoni lipidici utilizzati per alcune applicazioni delle colture di cellule di mammifero.
  • La 3,3′,5′-triiodo-L-tironina (T3) e il suo precursore tiroxina (T4) sono prodotti dalla tiroide e sono impiegati come supplemento in alcune applicazioni delle colture cellulari.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Letteratura sui prodotti
Cell Culture Manual