Amminoacidi
Gli amminoacidi (AA) sono un gruppo di molecole organiche ognuna delle quali è costituita da un gruppo amminico basico (-NH2), un gruppo carbossilico acido (-COOH) e un gruppo organico R (o catena laterale) diverso per ciascun amminoacido. Gli amminoacidi sono i “mattoncini” costitutivi delle proteine, oltre a fungere da intermedi nel processi metabolici. I gruppi amminici e carbossilici degli amminoacidi reagiscono tra loro formando un legame covalente ammidico, chiamato legame peptidico. Questa peculiarità consente agli amminoacidi di polimerizzare formando proteine e peptidi, questi ultimi caratterizzati di solito da una catena amminoacidica più corta. Gli amminoacidi si possono classificare in tre gruppi: amminoacidi essenziali, amminoacidi non essenziali e amminoacidi semiessenziali. Gli amminoacidi sono comunemente utilizzati come integratori nei terreni di coltura cellulare e nelle ricerche sul metabolismo. Scoprite come i nostri amminoacidi, disponibili in diversi livelli di purezza e di grado analitico possono fare la differenza nel vostro lavoro di ricerca.
Products
Amminoacidi nelle colture cellulari
In quanto elementi costitutivi delle proteine, la loro presenza nei terreni di coltura cellulare è cruciale. Gli amminoacidi non essenziali (NEAA) sono quelli normalmente prodotti dall’organismo, ma possono essere aggiunti ai terreni di coltura, singolarmente o sotto forma di miscela di NEAA come integratori, per stimolare la proliferazione delle cellule e favorirne la longevità.
Poliamminoacidi
I nostri poliamminoacidi hanno proprietà che li rendono assai simili alle proteine, facendone così una soluzione ideale per la veicolazione di farmaci o di acidi nucleici sia in vitro sia in vivo. Siamo in grado di fornire poliamminoacidi per la ricerca e di grado cGMP caratterizzati da: elevata solubilità, stabilità di legame con il farmaco, idoneità all’incapsulamento di farmaci e alla veicolazione mirata di farmaci, capacità di aggirare la multiresistenza ai farmaci (MDR), stimolazione minima del sistema immunitario, bassa tossicità e biodegradabilità. Produciamo poliamminoacidi customizzati caratterizzati da specifici range di pesi molecolari o di polidispersità (distribuzione dimensionale). Inoltre, possiamo coniugare specifici poliamminoacidi con principi attivi farmaceutici (API) per le vostre applicazioni di drug delivery.
Amminoacidi non naturali
Gli amminoacidi non naturali sono amminoacidi non proteinogenici, che possono trovarsi in natura o essere sintetizzati chimicamente. Che vengano utilizzati come building block, modulatori della flessibilità conformazionale, scaffold molecolari o prodotti farmacologicamente attivi, i nostri amminoacidi non naturali rappresentano una serie quasi infinita di elementi strutturali diversi, utilizzabili nello sviluppo di nuovi lead di natura peptidica o non peptidica. Grazie ad una variabilità strutturale e ad una versatilità funzionale apparentemente illimitate, questi amminoacidi trovano impiego diffuso come building block e scaffold molecolari chirali nella costruzione di librerie combinatorie di composti. Usati come sonde molecolari, possono contribuire a una migliore comprensione della funzione dei sistemi biologici. Analoghi ottimizzati e accuratamente messi a punto di substrati, inibitori o effettori peptidici, gli amminoacidi non naturali sono anche eccellenti strumenti di analisi e sonde molecolari per lo studio delle vie di trasduzione del segnale o per lo studio della regolazione genica.