P8783
Progesterone
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
4-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Descrizione
synthesized from materials derived from plant source
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99%
Stato
powder
Potenza
0.1-20 ng/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Solubilità
absolute ethanol: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a growth-promoting hormone in basal medium for bovine mammary epithelial cell culture
- to test its neuroprotective abilities in a well-characterized lateral cortical contusion injury (CCI) model
- as an endocytosis inhibitor to study its effect on Coxsackievirus A9 infection on A549 cells
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica