Merck
DomůBuněčná signalizacePrůvodce tkáňovou disociací: Typy enzymů kolagenáza, dispáza a liberáza
Průvodce tkáňovou disociací: Typy enzymů kolagenáza, dispáza a liberáza
Všeobecné informace o našich enzymech pro disociaci tkání
Kolagenázy jsou enzymy, které rozkládají nativní kolagen, který drží živočišné tkáně pohromadě, a jsou vytvářeny různými mikroorganismy a mnoha různými živočišnými buňkami1. Nejsilnější kolagenázou je "surová" kolagenáza vylučovaná anaerobními bakteriemi Clostridium histolyticum. Původně jsme převzali postup fermentace a purifikace z roku 1953, který popsali MacLennan, Mandl a Howes2, ale nakonec jsme jej vylepšili pro produkty s vyšší aktivitou. "Surová" kolagenáza odkazuje na skutečnost, že materiál je směsí několika různých enzymů kromě kolagenázy, které společně působí na rozklad tkáně. Nyní je známo, že jsou přítomny dvě formy enzymu kolagenázy3,4. Až na několik výjimek jsou různé komerční kolagenázy všechny vyrobeny z C. histolyticum nebo se jedná o rekombinantní verze, kdy Escherichia coli exprimuje gen klonovaný z C. histolyticum.
Popis našich kolagenázových enzymů
Různé kolagenázové produkty v níže uvedených tabulkách byly vyvinuty proto, že každý z nich tráví některé typy tkání (sval, slinivka, srdce, tuk) lépe než jiné. Kromě splnění specifikací enzymové aktivity musí každá šarže našich kolagenázových produktů projít testy trávení s různými tkáněmi potkanů. Výrobky, které jsou také označeny jako "testované na buněčných kulturách", prošly dalšími testy s buněčnými liniemi savců, aby se ověřilo, že nejsou cytotoxické.
Sterilně filtrované (0.2 mm) připravené z některých oblíbenějších kolagenázových produktů jsou rovněž uvedeny níže.
Naše purifikované kolagenázové produkty mají pouze stopové množství kaseinázové (proteolytické) nebo klostripainové aktivity. Purifikovaná kolagenáza typu VII je nabízena také ve verzi testované na buněčných kulturách a ve verzi se sterilní filtrací.
Kollagenázové enzymové produkty - surová kolagenáza, chromatograficky čištěná, kolagenáza s inhibitorem proteolytické aktivity a směsi
Surová kolagenáza pro všeobecné použití
Surová kolagenáza, testováno na použití
Chromatograficky přečištěná kolagenáza
Surová kolagenáza s inhibitorem proteolytické aktivity
Směsi kolagenáz™
Tyto produkty byly vyvinuty s cílem umožnit větší reprodukovatelnost jednotlivých šarží při trávení kolagenáz. Poměr purifikované kolagenázy (směs F) k purifikované klostridiové neutrální proteáze se ve směsích H a L mění, aby výzkumníkům poskytl řadu možností trávení.
Enzymy kolagenázy a liberázy® od společnosti Roche
Enzymy kolagenázy od společnosti Roche jsou intuitivně navrženy a důvěryhodně poskytují konzistentní výkon a reprodukovatelné výsledky pro vaše rutinní i kritické aplikace. Kolagenáza je vhodná pro přípravu buněk z mnoha typů tkání, jako jsou hepatocyty, adipocyty, pankreatické ostrůvky, epitelové buňky, svalové buňky a endotelové buňky. Vhodnost každé šarže enzymu pro rozrušení tkáně by však měla být stanovena empiricky. Naše enzymová technologie Liberase® navíc kombinuje vysoce purifikované enzymy kolagenázy I a II s enzymy Dispase® nebo Thermolysin, což usnadňuje disociaci široké škály typů tkání.
Příručka k aplikaci libraze pro výzkumné účely
Materiály
Loading
Dispázové enzymy
Společně s enzymy dostupnými od společnosti Roche se snažíme poskytovat vysoce purifikovaná a spolehlivá tkáňová disociační činidla pro vaše specifické aplikační potřeby. Dispáza je šetrný enzym, který nepoškozuje buněčné membrány a je vhodný k separaci různých tkání a buněk, které jsou pěstovány in vitro a k prevenci shlukování buněk u suspenzních kultur.
Loading
Kollagenázové testy
Formy purifikovaných enzymů kolagenázy typu I a typu II se liší svou specifitou a relativní aktivitou na nativním kolagenu a syntetických substrátech. Tyto dvě kolagenázy lze většinou rozlišit podle jejich preference pro jeden ze dvou různých substrátů použitých v našich testech. Test CDU (Collagenase Digestive Unit)10,11 měří převážně aktivitu kolagenázy I, která štěpí dva ze tří šroubovicových řetězců v dlouhém nedenaturovaném kolagenovém proteinu. Aktivita kolagenázy II se měří podle schopnosti tohoto enzymu štěpit krátký syntetický peptid, N-[3-(2-(2-Furyl)akryloyl)]-Leu-Gly-Pro-Ala (FALGPA, viz produkt č. 1). F5135), ve druhém testu na trávení kolagenázy12,13. Ukázalo se, že purifikované přípravky kolagenázy I nebo II jsou méně účinné při trávení různých typů kolagenu nebo savčích tkání ve srovnání se směsí obou forem tohoto enzymu. Purifikovaná kolagenáza obsahující pouze formy kolagenázy I a II tohoto enzymu je méně účinná při trávení tkání než celá surová kolagenáza nebo kombinace purifikované kolagenázy a různých proteáz. Je zřejmé, že kombinace pravé kolagenázy a různých nativních proteáz, klostripainů a aminopeptidáz, které se vyvinuly v přírodě, si vzájemně pomáhají při trávení kolagenu v různých živočišných tkáních. Pro trávení tkání byly vždy nejúčinnější produkty surové kolagenázy. Někteří výzkumníci zkoušeli k trávení tkání směsi chromatograficky purifikované kolagenázy s proteázou, jako je trypsin nebo subtilizin.
Kromě testů CDU a FALGPA na kolagenázové aktivity testujeme každou šarži výrobku na kaseinázovou14,15, klostripainovou a tryptickou aktivitu, abychom zjistili proteolytické enzymatické aktivity v kolagenázových produktech. Test kaseinázy je nejdůležitější z těchto tří testů pro měření proteolytické aktivity, která napomáhá trávení živočišných tkání. Protože klostripain přítomný v surové kolagenáze musí být redukován (např. ošetřením dithiotreitolem), aby byl aktivní, přispívá tento enzym pravděpodobně jen málo k procesu disociace tkáně v laboratoři. Je sledován, protože někteří výzkumníci uvádějí, že Clostripain může být škodlivý nebo toxický.
Mnoho produktů kolagenázy, které splňují enzymové specifikace, je také testováno na použití s různými tkáněmi získanými z potkanů. Typ II (C6885C1764) a typ VIII (C2139) šarže kolagenázy jsou testovány na schopnost uvolňovat tukové (tukové) buňky z nadvarlatových tukových polštářků potkanů5. Tukové buňky jsou poté testovány na metabolickou aktivitu měřením rychlosti oxidace glukózy s přídavkem inzulínu a bez něj. Typ IV (C5138, C1889) a typ VIII (C5138) se při zkouškách v laboratoři zkoumají na základě výsledků, které jsou uvedeny v tabulce 2.a href="/CZ/cs/product/SIGMA/C2139">C2139) šarže byly testovány na schopnost uvolňovat životaschopné buňky z jater potkanů7. Typ V (C9263, C2014), typ XI (<.a href="/product/SIGMA/C7657">C7657, C4785, C9407 a C9697) a typ S (C6079) šarže kolagenázy musí uvolňovat neporušené Langerhansovy ostrůvky z krysí slinivky břišní, aby prošly testem výrobku8.
Řešení problémů a odkazy na kolagenázovou digesci/disociaci tkání
Na základě našeho vlastního výzkumu a vývoje a z diskusí se zákazníky je zřejmé, že způsob, jakým je konkrétní tkáň rozřezána a připravena, má významný vliv na rychlost a účinnost jakékoliv tkáňové digesce-disociace pomocí kolagenázy. Rozdíly ve stáří dárců tkáně mohou být také významným zdrojem rozdílů v čase. Ujistěte se, že jsou v rozkladných pufrech přítomny vápenaté ionty v koncentraci 5 mM. Chelační činidla EGTA a EDTA mohou vážně inhibovat aktivitu kolagenázy odstraněním vápenatých iontů potřebných pro stabilitu a aktivitu enzymu. β-merkaptoethanol16, cystein16 a 8-hydroxychinolin-5-sulfonát16 ;jsou další inhibiční látky. Nová šarže kolagenázy s vyšší specifickou aktivitou by mohla při stanovené koncentraci způsobit nadměrnou buněčnou smrt. V takovém případě použijte menší množství kolagenázy a/nebo přidejte BSA nebo sérum (do 0,5 %, resp. 5-10 %), abyste stabilizovali buňky k dalšímu trávení.
* Samostatně připravené enzymy kolagenáza a proteáza v produktech "Blend" (č. C7926C8051 nebo C8176) umožňují reprodukovatelnou kontrolu toho, kolik kterého přípravku se použije.
** DNAse bude inaktivována smykem při nadměrném míchání a přidané enzymy mohou být natráveny neutrální proteázou přítomnou v kolagenáze.
*** K odstranění Ca++ a odplavení mikroorganismů použijte EGTA (nebo EDTA), poté promyjte tkáň pufrem, abyste odstranili chelatační činidlo. Nepřidávejte EGTA nebo EDTA do roztoků enzymů!
Odkazy
1.
Harper E. 1980. Collagenases. Annu. Rev. Biochem.. 49(1):1063-1078. https://doi.org/10.1146/annurev.bi.49.070180.005215
2.
MacLennan JD, Mandl I, Howes EL. 1953. BACTERIAL DIGESTION OF COLLAGEN 1. J. Clin. Invest.. 32(12):1317-1322. https://doi.org/10.1172/jci102860
3.
Bond MD, Van Wart HE. 1984. Characterization of the individual collagenases from Clostridium histolyticum. Biochemistry. 23(13):3085-3091. https://doi.org/10.1021/bi00308a036
4.
Matsushita O, Jung C, Katayama S, Minami J, Takahashi Y, Okabe A. 1999. Gene Duplication and Multiplicity of Collagenases in Clostridium histolyticum. J. Bacteriol.. 181(3):923-933. https://doi.org/10.1128/jb.181.3.923-933.1999
5.
Rodbell M. 1964. Metabolism of Isolated Fat Cells. Journal of Biological Chemistry. 239(2):375-380. https://doi.org/10.1016/s0021-9258(18)51687-2
6.
Fain JN. 1975. [53] Isolation of free brown and white fat cells.555-561. https://doi.org/10.1016/0076-6879(75)35184-7
7.
Seglen PO. 1976. Chapter 4 Preparation of Isolated Rat Liver Cells.29-83. https://doi.org/10.1016/s0091-679x(08)61797-5
8.
Lacy PE, Kostianovsky M. 1967. Method for the Isolation of Intact Islets of Langerhans from the Rat Pancreas. Diabetes. 16(1):35-39. https://doi.org/10.2337/diab.16.1.35
9.
Buitrago A, Gylfe E, Henriksson C, Pertoft H. 1977. Rapid isolation of pancreatic islets from collagenase digested pancreas by sedimentation through percoll? at unit gravity. Biochemical and Biophysical Research Communications. 79(3):823-828. https://doi.org/10.1016/0006-291x(77)91185-8
10.
Moore S, Stein WH. 1948. PHOTOMETRIC NINHYDRIN METHOD FOR USE IN THE CHROMATOGRAPHY OF AMINO ACIDS. Journal of Biological Chemistry. 176(1):367-388. https://doi.org/10.1016/s0021-9258(18)51034-6
11.
“Enzymatic Assay of Collagenase. Collagen Digestion Assay”, our quality control test procedure..
12.
Van Wart HE, Steinbrink D. 1981. A continuous spectrophotometric assay for Clostridium histolyticum collagenase. Analytical Biochemistry. 113(2):356-365. https://doi.org/10.1016/0003-2697(81)90089-0
13.
“Enzymatic Assay of Collagenase Using FALGPA as the Substrate”, our quality control test procedure..
14.
Anson M, Gen. Physiol. J. The Estimitation of Pepsin, Trypsin, Papain and Cathepsin with Hemoglobin. 22, 79 (1938).
15.
“Enzymatic Assay of Caseinase (Collagenase Products)”, our quality control test procedure..
16.
Seifter S, Gallop PM, Klein L, Meilman E. 1959. Studies on Collagen. Journal of Biological Chemistry. 234(2):285-293. https://doi.org/10.1016/s0021-9258(18)70290-1
17.
Berry MN, Friend DS. 1969. HIGH-YIELD PREPARATION OF ISOLATED RAT LIVER PARENCHYMAL CELLS. 43(3):506-520. https://doi.org/10.1083/jcb.43.3.506
18.
Bellemann P, Gebhardt R, Mecke D. 1977. An improved method for the isolation of hepatocytes from liver slices. Analytical Biochemistry. 81(2):408-415. https://doi.org/10.1016/0003-2697(77)90711-4
19.
Ives HE, Schultz GS, Galardy RE, Jamieson JD. 1978. Preparation of functional smooth muscle cells from the rabbit aorta.. 148(5):1400-1413. https://doi.org/10.1084/jem.148.5.1400
20.
Fain JN, Loken SC. 1969. Response of Trypsin-treated Brown and White Fat Cells to Hormones. Journal of Biological Chemistry. 244(13):3500-3506. https://doi.org/10.1016/s0021-9258(18)83400-7
21.
Berry, M, Edwards, Aa, Barritt, G. 1991. Isolated Hepatocytes; Preparation, Properties and Applications. Elsevier. .