Merck
DomůStrukturní analýza proteinůDetekce, vizualizace a kvantifikace jednotlivých posttranslačních modifikací
Detekce, vizualizace a kvantifikace jednotlivých posttranslačních modifikací
Caleb Hopkins
Duolink® In Situ produkty umožňují detekci, vizualizaci a kvantifikaci proteinových událostí ve vzorcích tkání a buněk připravených pro mikroskopii. Technologie in situ PLA® na které jsou tyto produkty založeny, nabízí oproti tradičním postupům výhody, protože selektivita se zvyšuje díky dvojímu rozpoznání cílového proteinu (proteinů) sondami s protilátkami, signál může být generován pouze tehdy, když jsou sondy s protilátkami navázány v těsné blízkosti, a amplifikace DNA vede ke zvýšení citlivosti.1
Technologie in situ PLA® je určena k určení blízkosti dvou epitopů pomocí primárních protilátek specifických pro každý epitop.2,3 U každého epitopu se vytvoří komplex protilátek s konjugovanými oligonukleotidy. Poté se přidá ligační činidlo, a pokud jsou oba epitopy v těsné blízkosti, konjugované oligonukleotidy hybridizují na spojovací oligonukleotid.1,3 Vzniklá kruhová molekula DNA slouží jako templát pro reakci amplifikace valivým kruhem (RCA).1-3 Po reakci RCA se přidají vhodně značené detekční oligonukleotidy (fluorofory pro fluorescenci a křenová peroxidáza [HRP] pro mikroskopii v jasném poli), což vede k hybridizaci 500-1 000 značených detekčních oligonukleotidů na opakující se sekvenci zakódovanou v kruhu DNA, což umožňuje pozorování jedné proteinové události.
Mezi proteinové události, které lze detekovat pomocí in situ PLA® studií, patří posttranslační modifikace proteinů (PTM), interakce protein-protein a exprese proteinů.
Výzkum v oblasti přenosu signálů vedl k lepšímu pochopení mechanismů, které řídí buněčné procesy, jako je proliferace, migrace a apoptóza.1,2 PTM, jako je fosforylace, ubikvitinace, acetylace a glykosylace, proteinů dráhy jsou nedílnými součástmi řízení těchto procesů.1,2 Komplexní pochopení signální kaskády vyžaduje znalost prostorové a časové dynamiky těchto posttranslačních modifikací. Tyto informace nelze vždy získat tradičními metodami. V poslední době  in situ PLA® experimenty odhalily PTM jak v modelech buněčných linií, tak ve tkáních fixovaných ve formalínu/parafinu, které byly při studiích prováděných jinými postupy přehlédnuty.1
Fosforylační stav enzymů signálních drah je rozhodující pro enzymatickou aktivitu a k detekci fosforylačních událostí lze použít in situ studii PLA®.1,3 Pomocí samostatných primárních protilátek proti cílovému proteinu a místu fosforylace lze na rozdíl od současných diagnostických metod, které měří hladiny exprese jednotlivých proteinů, stanovit změny buněčné odpovědi. Nedávno publikovaný článek popisuje metody pro stanovení signalizace melanopsinu.3 Bylo zjištěno, že signalizace je regulována fosforylací serinových a treoninových zbytků na intracelulárních smyčkách 2 a 3 proteinkinázou A. Na základě těchto metod je možné stanovit, zda je signalizace regulována fosforylací serinových a treoninových zbytků na intracelulárních smyčkách.3 Byly použity protilátky proti karboxylovému ocasu melanopsinu a proti fosfoserinu ve spojení s oligonukleotidově konjugovanými sekundárními protilátkami (PLA® sondy).3 Přidání fluorescenčně značených oligonukleotidových sond specifických pro amplifikovanou DNA (Duolink® In Situ Detekční činidlo) vedlo k vytvoření zřetelné, fluorescenční skvrny pro každý pár interagujících molekul protilátek.
V jiném článku jsou popsány kvantitativní hladiny exprese izoformně specifické aktivace (fosforylace) Akt1 a Akt2 v buněčných liniích a nádorové tkáni karcinomu prsu.4 Množství aktivovaného Akt bylo měřeno za účelem zjištění korelace mezi aktivovanými izoformami Akt1 a Akt2 s výsledky rakoviny prsu.4 Zajímavé je, že předchozí imunohistochemická data se nesrovnávala s měřením fosforylované Akt1 nebo Akt2 získaným pomocí in situ metody PLA®, což naznačuje, že<...i> in situ PLA® experimenty s Duolink® In Situ činidly mohou poskytnout informace, které nelze získat standardními testy.4
Varianty in situ PLA® postupů umožňují detekci proteinových událostí mimo PTM. K ověření, charakterizaci a potvrzení interakcí protein-protein se tradičně používají koimunoprecipitace, Western blot, síťování a pull down testy; tyto postupy však mají svá omezení. Požadavek na blízkost in situ PLA® reakce by byl ideální pro detekci protein-proteinových interakcí i při endogenních úrovních exprese s využitím samostatných primárních protilátek proti každému cílovému proteinu.
Budoucí snahy o in situ PLA® studie zahrnují zaměření na přítomnost a aktivitu proteinů s nízkým výskytem, multiplexní testy pro vytváření biomarkerových profilů onemocnění a farmakologická šetření zabývající se otázkami účinnosti a bezpečnosti pro použití v klinických studiích.1
Další dokumenty, protokoly a produkty týkající se Duolink® naleznete na sigma.com/duolink.
Materiály
Loading
Odkazy
1.
Weibrecht I, Leuchowius K, Clausson C, Conze T, Jarvius M, Howell WM, Kamali-Moghaddam M, Söderberg O. 2010. Proximity ligation assays: a recent addition to the proteomics toolbox. Expert Review of Proteomics. 7(3):401-409. https://doi.org/10.1586/epr.10.10
2.
Jarvius M, Paulsson J, Weibrecht I, Leuchowius K, Andersson A, Wählby C, Gullberg M, Botling J, Sjöblom T, Markova B, et al. 2007. In SituDetection of Phosphorylated Platelet-derived Growth Factor Receptor ? Using a Generalized Proximity Ligation Method. Mol Cell Proteomics. 6(9):1500-1509. https://doi.org/10.1074/mcp.m700166-mcp200
3.
Blasic JR, Brown RL, Robinson PR. Phosphorylation of Mouse Melanopsin by Protein Kinase A. PLoS ONE. 7(9):e45387. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0045387
4.
Spears M, Cunningham CA, Taylor KJ, Mallon EA, Thomas JSJ, Kerr GR, Jack WJ, Kunkler IH, Cameron DA, Chetty U, et al. 2012. Proximity ligation assays for isoform-specific Akt activation in breast cancer identify activated Akt1 as a driver of progression. J. Pathol.. 227(4):481-489. https://doi.org/10.1002/path.4022
Duolink a PLA jsou registrované ochranné známky společnosti Olink AB.